2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC6929-1G PC6929-10G
APOSPC6929-1GEA 260 SEK
APOSPC6929-1G APOSPC6929-10G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Densitet: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09835355
CAS nummer: 38186-85-5