2,3,5,6-Tetrafluorothiophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Mercapto-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzenethiol, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzene-1-thiol, 2,3,5,6-tetrafluorothiophenol
PC6920-25G PC6920-5G
APOSPC6920-25GEA 3950 SEK
APOSPC6920-25G APOSPC6920-5G
2,3,5,6-Tetrafluorothiophenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorothiophenol
Formel: C₆H₂F₄S
MW: 182,14 g/mol
Kokpunkt: 152…153 °C
Densitet: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 48 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00004829
CAS nummer: 769-40-4
EINECS: 212-210-1
UN: 3336
ADR: 3,III