6-Fluoroquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC6908-1G PC6908-5G
APOSPC6908-1GEA 685 SEK
APOSPC6908-1G APOSPC6908-5G
6-Fluoroquinoline
6-Fluoroquinoline
Formel: C₉H₆FN
MW: 147,15 g/mol
Kokpunkt: 124 °C/30mmHg
Densitet: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01685512
CAS nummer: 396-30-5