2,3,5-Trifluorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6903-5G PC6903-10G PC6903-1G
APOSPC6903-5GEA 910 SEK
APOSPC6903-5G APOSPC6903-10G APOSPC6903-1G
2,3,5-Trifluorobenzoic acid 98%
2,3,5-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Smältpunkt: 108…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061200
CAS nummer: 654-87-5