2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Acrylic Acid 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ester
PC6868-25G PC6868-5G
APOSPC6868-25GEA 1800 SEK
APOSPC6868-25G APOSPC6868-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate 98%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate
Formel: C₆H₆F₄O₂
MW: 186,11 g/mol
Kokpunkt: 132…134 °C
Densitet: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 45 °C
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 7383-71-3
UN: 1993
ADR: 3,II