Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC6867H-25G
PC6867H-5G
PC6867H-1G
APOSPC6867H-25GEA
3250
SEK
APOSPC6867H-25G
APOSPC6867H-5G
APOSPC6867H-1G
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formel:
C₆H₈O₂F₄ Kokpunkt: 50…52 °C Densitet: 1,327 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 79 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00054682 CAS nummer: 19932-26-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |