4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6845-1G PC6845-250MG
APOSPC6845-1GEA 755 SEK
APOSPC6845-1G APOSPC6845-250MG
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₇F₃O₂
Smältpunkt: 174…179 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01091005
CAS nummer: 149105-11-3