4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6842-1G PC6842-5G
APOSPC6842-1GEA 175 SEK
APOSPC6842-1G APOSPC6842-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formel: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241.19 g/mol
Smältpunkt: 146…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00798381
CAS nummer: 1513-45-7