Tetrafluorophthalic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6840-100G PC6840-500G
APOSPC6840-100GEA 1725 SEK
APOSPC6840-100G APOSPC6840-500G
Tetrafluorophthalic acid 98%
Tetrafluorophthalic acid
Formel: C₈H₂F₄O₄
MW: 238,1 g/mol
Smältpunkt: 152…154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002407
CAS nummer: 652-03-9
EINECS: 211-483-4