4,5,6,7-Tetrafluoroindole-3-carboxaldehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6792J-1G PC6792J-5G PC6792J-10G
APOSPC6792J-1GEA 3650 SEK
APOSPC6792J-1G APOSPC6792J-5G APOSPC6792J-10G
4,5,6,7-Tetrafluoroindole-3-carboxaldehyde 95+%
4,5,6,7-Tetrafluoroindole-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₃F₄NO
MW: 217,12 g/mol
Smältpunkt: 234…236 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00236718
CAS nummer: 30683-38-6