4,5,6,7-Tetrafluoroindole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4,5,6,7-Tetrafluoro-1H-indole
PC6792E-1G PC6792E-5G
APOSPC6792E-1GEA 10400 SEK
APOSPC6792E-1G APOSPC6792E-5G
4,5,6,7-Tetrafluoroindole 95+%
4,5,6,7-Tetrafluoroindole
Formel: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Smältpunkt: 90…91 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00236717
CAS nummer: 16264-67-8