3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC6771-1G PC6771-5G
APOSPC6771-1GEA 1025 SEK
APOSPC6771-1G APOSPC6771-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,11 g/mol
Smältpunkt: 49…54 °C
Densitet: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05864356
CAS nummer: 110882-60-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III