4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6765-1G PC6765-25G PC6765-5G
APOSPC6765-1GEA 685 SEK
APOSPC6765-1G APOSPC6765-25G APOSPC6765-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O₂
Kokpunkt: 103 °C/1,7kPa
Smältpunkt: 9 °C
Densitet: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039577
CAS nummer: 35295-36-4