3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6764-25G PC6764-5G
APOSPC6764-25GEA 345 SEK
APOSPC6764-25G APOSPC6764-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O₂
Kokpunkt: 95…97 °C/9mmHg
Densitet: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 102,2 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 35295-35-3
EINECS: 252-496-5