4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6759-1G PC6759-5G PC6759-25G
APOSPC6759-1GEA 260 SEK
APOSPC6759-1G APOSPC6759-5G APOSPC6759-25G
4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
4-Fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Smältpunkt: 247…249 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00063064
CAS nummer: 1132-68-9