3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC6747-100G PC6747-1G PC6747-50G
APOSPC6747-100GEA 3250 SEK
APOSPC6747-100G APOSPC6747-1G APOSPC6747-50G
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Kokpunkt: 78 °C/11mmHg
Smältpunkt: 24…28 °C
Flampunkt: 64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04112555
CAS nummer: 407-20-5