2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6745-25G PC6745-5G PC6745-100G
APOSPC6745-25GEA 2025 SEK
APOSPC6745-25G APOSPC6745-5G APOSPC6745-100G
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol 98%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Formel: C₄H₆F₄O₂
Kokpunkt: 110…112 °C/13mmHg
Smältpunkt: 80…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042375
CAS nummer: 425-61-6