2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesyra 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6735-25G PC6735-500G PC6735-100G PC6735-1KG
APOSPC6735-25GEA 0 SEK
APOSPC6735-25G APOSPC6735-500G APOSPC6735-100G APOSPC6735-1KG
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesyra 99%
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesyra
Formel: C₇H₂F₄O₂
MW: 194,09 g/mol
Smältpunkt: 85…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009613
CAS nummer: 1201-31-6