1,2,3,5-Tetrafluorobenzene 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC6720-5G PC6720-1G PC6720-25G
APOSPC6720-5GEA 1200 SEK
APOSPC6720-5G APOSPC6720-1G APOSPC6720-25G
1,2,3,5-Tetrafluorobenzene 97+%
1,2,3,5-Tetrafluorobenzene
Formel: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Kokpunkt: 82…83 °C
Smältpunkt: –48 °C
Densitet: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 4 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000302
CAS nummer: 2367-82-0
EINECS: 219-126-4
UN: 1993
ADR: 3,II