3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6718-1G PC6718-250MG
APOSPC6718-1GEA 2175 SEK
APOSPC6718-1G APOSPC6718-250MG
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
Formel: C₁₃H₇F₃N₂S
Smältpunkt: 181 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02180674
CAS nummer: 104960-49-8