2,4-Dibromo-6-fluorophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-fluoro-4-hydroxybenzene
PC6713-100G PC6713-25G PC6713-5G
APOSPC6713-100GEA 3450 SEK
APOSPC6713-100G APOSPC6713-25G APOSPC6713-5G
2,4-Dibromo-6-fluorophenol 97%
2,4-Dibromo-6-fluorophenol
Formel: C₆H₃Br₂FO
MW: 269,9 g/mol
Smältpunkt: 35…37 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042233
CAS nummer: 576-86-3