4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC6702-100G
PC6702-10G
PC6702-25G
APOSPC6702-100GEA
445
SEK
APOSPC6702-100G
APOSPC6702-10G
APOSPC6702-25G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formel:
C₃H₃FO₃ Kokpunkt: 212 °C Smältpunkt: 28…23 °C Flampunkt: 102 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD06247543 CAS nummer: 114435-02-8 |