2,3,5,6-Tetrafluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6690-5G PC6690-100G
APOSPC6690-5GEA 310 SEK
APOSPC6690-5G APOSPC6690-100G
2,3,5,6-Tetrafluoroaniline 98%
2,3,5,6-Tetrafluoroaniline
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Kokpunkt: 158 °C
Smältpunkt: 31…33 °C
Densitet: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007644
CAS nummer: 700-17-4
EINECS: 211-840-4