2,3,4,5-Tetrafluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6685-1G PC6685-5G PC6685-25G
APOSPC6685-1GEA 225 SEK
APOSPC6685-1G APOSPC6685-5G APOSPC6685-25G
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline 98%
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Kokpunkt: 78 °C/13mmHg
Smältpunkt: 27…29 °C
Densitet: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00025153
CAS nummer: 5580-80-3