1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: FC-254cb
PC6645-5G PC6645-10G
APOSPC6645-5GEA 5900 SEK
APOSPC6645-5G APOSPC6645-10G
1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoropropane
Formel: C₃H₄F₄
MW: 116,06 g/mol
Kokpunkt: –0,8 °C
Smältpunkt: –121 °C
Densitet: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00798128
CAS nummer: 40723-63-5
UN: 3161
ADR: 2.1,