1,1,2,2-Tetrachlorotetrafluorocyclobutane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6640-25G PC6640-5G
APOSPC6640-25GEA 3775 SEK
APOSPC6640-25G APOSPC6640-5G
1,1,2,2-Tetrachlorotetrafluorocyclobutane 97%
1,1,2,2-Tetrachlorotetrafluorocyclobutane
Formel: C₄Cl₄F₄
MW: 265,85 g/mol
Kokpunkt: 131…133 °C
Smältpunkt: 84…86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039440
CAS nummer: 336-50-5
EINECS: 206-409-2