2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6625-1G PC6625-5G PC6625-25G
APOSPC6625-1GEA 175 SEK
APOSPC6625-1G APOSPC6625-5G APOSPC6625-25G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237,0000 g/mol
Smältpunkt: 118…122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973422
CAS nummer: 64695-84-7