5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6623-1G PC6623-25G PC6623-5G
APOSPC6623-1GEA 175 SEK
APOSPC6623-1G APOSPC6623-25G APOSPC6623-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
MW: 204,04 g/mol
Smältpunkt: 86…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05865218
CAS nummer: 627871-16-3