6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6622-1G PC6622-5G
APOSPC6622-1GEA 1550 SEK
APOSPC6622-1G APOSPC6622-5G
6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
6-Fluoro-2-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₇FO₂
MW: 190,1700 g/mol
Smältpunkt: 242…246 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200717
CAS nummer: 5043-01-6