3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC6621-1G PC6621-5G
APOSPC6621-1GEA 550 SEK
APOSPC6621-1G APOSPC6621-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smältpunkt: 134…138 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 870704-13-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III