2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6552-100G PC6552-25G PC6552-5G
APOSPC6552-100GEA 1950 SEK
APOSPC6552-100G APOSPC6552-25G APOSPC6552-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
MW: 169,11 g/mol
Smältpunkt: 57…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042298
CAS nummer: 27996-87-8