2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6533-10G PC6533-5G
APOSPC6533-10GEA 480 SEK
APOSPC6533-10G APOSPC6533-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄Cl₂F₃NO
MW: 246,02 g/mol
Smältpunkt: 30…32 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00190128
CAS nummer: 99479-66-0