2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(2H-Perfluoroethoxy)benzoic acid
PC6499-5G PC6499-1G
APOSPC6499-5GEA 1425 SEK
APOSPC6499-5G APOSPC6499-1G
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
Smältpunkt: 78…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094352
CAS nummer: 10008-97-6