1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-iodobenzene
PC6449-100G PC6449-25G PC6449-5G
APOSPC6449-100GEA 1950 SEK
APOSPC6449-100G APOSPC6449-25G APOSPC6449-5G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,8854 g/mol
Smältpunkt: 41…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01861126
CAS nummer: 160976-02-3