(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC6424-25G PC6424-5G
APOSPC6424-25GEA 4775 SEK
APOSPC6424-25G APOSPC6424-5G
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone 98%
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone
Formel: C₁₃H₈ClF₂NO
Smältpunkt: 103…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659048
CAS nummer: 28910-83-0