(S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: (S)-2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid, (S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, (S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid
PC6419-1G PC6419-5G
APOSPC6419-1GEA 945 SEK
APOSPC6419-1G APOSPC6419-5G
(S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 95+%
(S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Formel: C₄H₅F₃O₃
MW: 158,08 g/mol
Kokpunkt: 189 °C
Smältpunkt: 100 °C
Flampunkt: 103 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03092898
CAS nummer: 24435-45-8
UN: 3261
ADR: 8,III