3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6385-25G PC6385-5G PC6385-10G
APOSPC6385-25GEA 1675 SEK
APOSPC6385-25G APOSPC6385-5G APOSPC6385-10G
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Smältpunkt: 46…49 °C
Flampunkt: 102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631323
CAS nummer: 190011-87-1