4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6379-1G PC6379-5G
APOSPC6379-1GEA 1525 SEK
APOSPC6379-1G APOSPC6379-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10703516
CAS nummer: 1086379-05-6