Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6363-100G PC6363-25G PC6363-5G
APOSPC6363-100GEA 3700 SEK
APOSPC6363-100G APOSPC6363-25G APOSPC6363-5G
Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Formel: C₉H₉FO₃
Smältpunkt: 69…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00215839
CAS nummer: 369-30-2