8-Fluoro-4-quinolinol 95
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 8-Fluoroquinolin-4-ol, 8-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC6349-1G PC6349-250MG
APOSPC6349-1GEA 260 SEK
APOSPC6349-1G APOSPC6349-250MG
8-Fluoro-4-quinolinol 95
8-Fluoro-4-quinolinol
Formel: C₉H₆FNO
MW: 163.15 g/mol
Smältpunkt: 278…282 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272395
CAS nummer: 63010-71-9