1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC6339-1G
PC6339-500MG
APOSPC6339-1GEA
7775
SEK
APOSPC6339-1G
APOSPC6339-500MG
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₇ClF₃N₃O₂S Smältpunkt: 195…198 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00665287 CAS nummer: 159885-82-2 |