[5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC6336-1G
PC6336-500MG
PC6336-5G
APOSPC6336-1GEA
6275
SEK
APOSPC6336-1G
APOSPC6336-500MG
APOSPC6336-5G
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel:
C₁₂H₁₀ClF₃N₂OS MW: 322,74 g/mol Smältpunkt: 96…97 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00172635 CAS nummer: 318239-52-0 |