2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC6335-1G PC6335-500MG PC6335-5G
APOSPC6335-1GEA 3250 SEK
APOSPC6335-1G APOSPC6335-500MG APOSPC6335-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Formel: C₁₄H₇Cl₂F₃N₂
Kokpunkt: 146 °C/0,1mmHg
Smältpunkt: 47…49 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00172211
CAS nummer: 213993-80-7