[5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC6332-1G
PC6332-500MG
PC6332-5G
APOSPC6332-1GEA
6275
SEK
APOSPC6332-1G
APOSPC6332-500MG
APOSPC6332-5G
[5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel:
C₁₂H₁₀ClF₃N₂O₂ Smältpunkt: 83…85 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00172650 CAS nummer: 318239-67-7 |