5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6331-100MG PC6331-500MG
APOSPC6331-100MGEA 430 SEK
APOSPC6331-100MG APOSPC6331-500MG
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O₃
Smältpunkt: 177…178 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00243689
CAS nummer: 282523-49-3