5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6326-1G PC6326-5G
APOSPC6326-1GEA 1950 SEK
APOSPC6326-1G APOSPC6326-5G
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
MW: 304,66 g/mol
Smältpunkt: 125…126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01935951
CAS nummer: 321848-47-9