Potassium trifluoromethanesulphonate 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6324-25G PC6324-5G
APOSPC6324-25GEA 2750 SEK
APOSPC6324-25G APOSPC6324-5G
Potassium trifluoromethanesulphonate 99%
Potassium trifluoromethanesulphonate
Formel: CF₃KO₃S
MW: 188,17 g/mol
Smältpunkt: 236 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042370
CAS nummer: 2926-27-4
EINECS: 608-334-4