5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6318-1G PC6318-250MG
APOSPC6318-1GEA 910 SEK
APOSPC6318-1G APOSPC6318-250MG
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₄ClF₃N₂O₂
Smältpunkt: 200…202 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00215443
CAS nummer: 128455-63-0