5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole ≥95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6314-1G PC6314-500MG
APOSPC6314-1GEA 3450 SEK
APOSPC6314-1G APOSPC6314-500MG
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole ≥95%
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole
Formel: C₈H₄ClFN₂S
Smältpunkt: 109…111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173564
CAS nummer: 77414-44-9