3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6271-1G PC6271-5G
APOSPC6271-1GEA 1750 SEK
APOSPC6271-1G APOSPC6271-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Formel: C₉H₅F₃N₂O
Smältpunkt: 248…249 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00243991
CAS nummer: 58457-64-0